Merck
242470
Sigma-Aldrich
7-Bromoheptanenitrile
90%
Sinónimos:
6-Cyanohexyl bromide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 151,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)6CN
Número de CAS:
Peso molecular:
190.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
140-141 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
BrCCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12BrN/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-6H2
Clave InChI
HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
7-Bromoheptanenitrile was used in the synthesis of (±)-15-deoxyspergualin, a new immunosuppressive agent[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A new efficient synthesis of the immunosuppressive agent (?)-15-deoxyspergualin.
Tetrahedron, 57(14), 2757-2760 (2001)
Franziska Kupke et al.
Scientific reports, 6, 37631-37631 (2016-11-25)
Isothiocyanates are the most intensively studied breakdown products of glucosinolates from Brassica plants and well recognized for their pleiotropic effects against cancer but also for their genotoxic potential. However, knowledge about the bioactivity of glucosinolate-borne nitriles in foods is very