429732
Europium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Europium trichloride
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
850 °C (lit.)
densidad
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
- Photochemical Recovery of Europium from Non-aqueous Solutions: This study explores the photochemical processes involving Europium(III) chloride, which are significant for applications in material recovery and recycling (B Van den Bogaert, L Gheeraert, 2016).
- Electrochemistry of Europium(III) Chloride in Various Eutectics: Investigation of the electrochemical properties of Europium(III) chloride in different molten salt mixtures, important for developing new materials and nuclear applications (CA Schroll, S Chatterjee, TG Levitskaia, 2017).
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.