Merck
631086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 232,00
US$ 232,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 232,00
About This Item
Fórmula lineal:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 232,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
Clave InChI
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)