Merck
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Sinónimos:
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 419,00
US$ 419,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 419,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3NH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
70.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 419,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % D
Formulario
powder
mp
232-234 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
Clave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of