Merck
631140
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N-methylbenzylamine
97%
Sinónimos:
(4-Bromobenzyl)methylamine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5650 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
densidad
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
CNCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)