609374
Sodium azide-1-15N
(terminal N), 98 atom % 15N
Sinónimos:
Sodium azide-15N1 (terminal N)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
95% (CP)
bp
300 °C
mp
275 °C
densidad
1.87 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[Na]N=[N+]=[15N-].[Na][15N]=[N+]=[N-]
InChI
1S/2N3.2Na/c2*1-3-2;;/q2*-1;2*+1/i2*1+1;;
Clave InChI
CHVYWISGAZDJOG-ZIVIQNEDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?