Merck
489743
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 3.450,00
US$ 3.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 3.450,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215NOH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
70.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.450,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥95% (CP)
mp
155-157 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Cl.[15NH2]O
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1+1
Clave InChI
WTDHULULXKLSOZ-IEOVAKBOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
spleen
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)