Merck
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
GABA-15N
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.630,00
US$ 1.630,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.630,00
About This Item
Fórmula lineal:
H215N(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.630,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Formulario
solid
disponibilidad
not available in Japan
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
Clave InChI
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)