96378
Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Seleccione un Tamaño
US$ 835,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 835,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
1250-2500 nmol/mL in 0.1 M HCl
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicaciones
clinical
food and beverages
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Nota de análisis
2.5 mM each: L-Alanine-13C3,15N, L-Arginine-13C6, L-Aspartic acid-13C4, L-Glutamic acid-13C5, Glycine-13C2,15N, L-Histidine-13C6, L-Isoleucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, L-Lysine-13C6, L-Methionine-13C5,15N, L-Phenyl-13C6-alanine, L-Proline-13C5, L-Serine-13C3,15N, L-Threonine-13C4, L-Tyrosine-(phenyl-13C6), L-Valine-13C5
and 1.25mM L-Cystine-13C6,15N2
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)