Merck
606308
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
2-Aminoethanol-13C2 hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 2.190,00
US$ 2.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 2.190,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH213CH2NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
99.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
84-86 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
Clave InChI
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)