Merck
603937
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O=[13C](C=C1)O[13C]1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i3+1,4+1
Clave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-CQDYUVAPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)