Merck
485241
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H413CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
214-215 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i7+1
Clave InChI
FJKROLUGYXJWQN-CDYZYAPPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)