Merck
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Aminoethanol-13C2
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 676,00
US$ 676,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 676,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO13CH213CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
63.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 676,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
Clave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)