603767
1,1,1,3,3,3-Hexachloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[13C](Cl)(Cl)[13CH2][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl6/c4-2(5,6)1-3(7,8)9/h1H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BBEAZDGZMVABIC-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)