Merck
50950
Sigma-Aldrich
Guanidina hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 126,00
1 KG
US$ 300,00
2.5 KG
US$ 691,00
US$ 126,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 126,00
1 KG
US$ 300,00
2.5 KG
US$ 691,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
US$ 126,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry. )
color
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
densidad
1.3 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El clorhidrato de guanidina, o clorhidrato de aminoformamidina, es un compuesto químico versátil muy utilizado en investigación sobre biología celular y bioquímica debido a sus potentes propiedades caotrópicas. Su capacidad para alterar las estructuras de proteínas y ácidos nucleicos lo hace valioso para purificar proteínas y ácidos nucleicos, en particular el ARNm. El clorhidrato de guanidina despliega las proteínas, facilitando su purificación y repliegue, y solubiliza con eficacia las proteínas insolubles desnaturalizadas a concentraciones más elevadas.
A concentraciones más bajas, el clorhidrato de guanidina tiene la interesante capacidad de promover el replegamiento de las proteínas desnaturalizadas, contribuyendo a los estudios de renaturalización de proteínas. En la extracción de ARN, actúa como un fuerte desnaturalizante, alterando las estructuras celulares y asegurando la integridad del ARN extraído al inactivar las enzimas que actúan sobre el ARN. En general, las propiedades desnaturalizantes y renaturalizantes del clorhidrato de guanidina lo convierten en un reactivo esencial para diversas aplicaciones de biología celular, como la purificación de proteínas, el aislamiento de ácidos nucleicos y los estudios de replegamiento proteico.
Aplicación
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
El clorhidrato de guanidina se ha utilizado:
  • para lisar el tejido cerebral homogeneizado
  • en la preparación de tampones de incubación para la unión y purificación en Ni-sefarosa, la propionilación y la digestión en microesferas para minimizar la unión inespecífica a la resina de afinidad
  • en la preparación de disoluciones o tampones de extracción para extraer proteínas solubles del tejido humano
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El clorhidrato de guanidina, un eficaz reactivo caotrópico, interviene en el aislamiento del ARN, la desnaturalización de las proteínas globulares y estudios de replegado proteico. Este desnaturalizante es apropiada para realizar experimentos rápidos y en una sola etapa de espectrometría de masas-purificación (AP-MS).
Características y beneficios
Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología celular y bioquímica
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reyhan Yaka et al.
Current biology : CB, 31(11), 2455-2468 (2021-04-16)
The social organization of the first fully sedentary societies that emerged during the Neolithic period in Southwest Asia remains enigmatic,1 mainly because material culture studies provide limited insight into this issue. However, because Neolithic Anatolian communities often buried their dead
Andrew M King et al.
Nature communications, 12(1), 6343-6343 (2021-11-05)
Peptide secondary metabolites are common in nature and have diverse pharmacologically-relevant functions, from antibiotics to cross-kingdom signaling. Here, we present a method to design large libraries of modified peptides in Escherichia coli and screen them in vivo to identify those that bind
Satoshi Muraoka et al.
Journal of proteome research, 20(3), 1733-1743 (2021-02-04)
Extracellular vesicles (EVs) are secreted by any neural cells in the central nervous system for molecular clearance, cellular communications, and disease spread in multiple neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease (AD), although their exact molecular mechanism is poorly understood. We hypothesize
Christopher J Poon et al.
Bio-protocol, 7(3), e2128-e2128 (2017-02-05)
Hydrogels are an ideal medium for the expansion of cells in three dimensions. The ability to induce cell expansion and differentiation in a controlled manner is a key goal in tissue engineering. Here we describe a detailed method for producing
Caitriona McKeever et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(3), 700-711 (2013-01-11)
Considering the strong DNA minor groove binding observed for our previous series of diaromatic symmetric and asymmetric guanidinium and 2-aminoimidazolinium derivatives, we report now the synthesis of new aminoalkyl derivatives of diaromatic guanidines with potential as DNA minor groove binders
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf