Merck
P0657
Sigma-Aldrich
Ftaldialdehído
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Sinónimos:
Dicarboxaldehído o-ftálico, o-Ftalaldehído, Benceno-1,2-dicarboxaldehído, OPA
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 185,00
1 G
US$ 499,00
5 G
US$ 1.530,00
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 185,00
1 G
US$ 499,00
5 G
US$ 1.530,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Beilstein:
878317
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
técnicas
HPLC: suitable
color
white to light yellow
mp
55-58 °C
idoneidad
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Clave InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phthaldialdehyde has been used:
  • in the preparation of O-phthaldialdehyde reagent for analysing gentamycin content[1]
  • in the preparation of reagent for determining the degree of hydrolysis of milk proteins[2]
  • in the measurement of free amino acids of milk samples by O-phthaldialdehyde/N-acetyl-L-cysteine (OPA/NAC) assay[3]
  • in the derivatization of putrescine samples[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El ftaldialdehído se puede utilizar para la derivatización pre-columna de aminoácidos para la separación mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC). También se puede utilizar para mediciones mediante citometría de flujo de los grupos tiol de las proteínas.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Gene expression knockdown by modulating synthetic small RNA expression in Escherichia coli
Noh M, et al.
Cell Systems, 5(4), 418-426 (2017)
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf