1.12070
Boron
powder
Sinónimos:
Boron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
Número índice de la CE:
231-151-2
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
700 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
4000 °C/1013 hPa
mp
2075 °C
densidad
1.73 g/cm3 at 15 °C
densidad aparente
200‑300 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
- Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Nota de análisis
Identity: passes test
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable