Merck
GF03760095
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 50 g, purity 95+%
Sinónimos:
B 006041
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.150,00
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.150,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-600-95
resistividad
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
50 g
tamaño medio de partícula
0.9 μm (FSSR)
densidad
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3