Merck
GF95185222
Boron
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 10 g, purity 92.1%
Sinónimos:
B 006020
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 478,00
US$ 478,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 478,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B
Número de CAS:
Peso molecular:
10.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12141907
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 478,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
92.1%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 951-852-22
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
10 g
mean particle size
1 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)