Merck
588725
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-formamide
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 5.270,00
US$ 5.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 5.270,00
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CD3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
79.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 5.270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
99% (CP)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-WFGJKAKNSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)