Merck
493058
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-13C2-formamide
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled N,N,-dimethylformamide, DMF-13C2
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 4.000,00
US$ 4.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 4.000,00
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(13CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
75.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 4.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
densidad
0.970 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[H]C(=O)N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)