Merck
588571
Sigma-Aldrich
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
Sinónimos:
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CH2COONa
Peso molecular:
115.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % (D)
Formulario
solid
mol peso
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
Clave InChI
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)