Merck
292656
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled sodium butyrate, Butyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)213CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
111.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
250-253 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].CCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+1;
Clave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-VZHAHHFWSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Thomas W Hoffmann et al.
The ISME journal, 10(2), 460-477 (2015-07-29)
Studying host-microbiota interactions are fundamental to understanding the mechanisms involved in intestinal homeostasis and inflammation. In this work, we analyzed these interactions in mice that were mono-associated with six microorganisms that are representative of inflammatory bowel disease (IBD)-associated dysbiosis: the
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.