Merck
576743
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-bromopropionate
97%
Sinónimos:
2-(tert-Butoxycarbonyl)ethyl bromide, 3-Bromopropionic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
30 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
RMWVUWLBLWBQDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Butyl 3-bromopropionate may be used to synthesize the following:
  • tert-butyl-12-cholesteryloxi-4,7,10-trioxadodecanoate[1]
  • 2-(tert-butoxycarbonyl)ethyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-α-L-fucopyranoside[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?Synthesis and characterization of a carboxylic acid derivative for liposomal preparations?
Ionescu C, et al.
Synthesis, 61(04) (2013)
"Synthesis and Biological Evaluation of S-Neofucopeptides as E-and P-Selectin Inhibitors"
Moreno-Vargas.JA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(17), 2973-2982 (2008)