Merck
571903
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-benzyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
333.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
143-146 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1c(O)c(O)c(C(=O)OCC)n1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)12-14(19)15(20)13(17(22)24-4-2)18(12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,19-20H,3-4,10H2,1-2H3
Clave InChI
AXYCCUUFBQELMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Starting material for substituted 3,4-ethylenedioxypyrroles.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zong, K.; Abboud, K.; Reynolds, J.
Tetrahedron Letters, 45, 4973-4973 (2004)