Merck
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 52,90
5 G
US$ 179,00
US$ 52,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 52,90
5 G
US$ 179,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9ClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
156.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
densidad
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)