Merck
718211
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Sinónimos:
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 228,00
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 228,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5ClN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
180.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 228,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
66-71 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.