Merck
ALD00098
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methoxycarbonyl)-1,2,4,5-tetrazine
Sinónimos:
Dimethyl 1,2,4,5-tetrazine-3,6-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 566,00
US$ 566,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 566,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
198.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 566,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
crystals
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=NN=C(C(OC)=O)N=N1)OC
InChI
1S/C6H6N4O4/c1-13-5(11)3-7-9-4(10-8-3)6(12)14-2/h1-2H3
Clave InChI
QODPSGGFQFBWME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetrazine has shown to be a versatile building block as a substrate in inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.