Merck
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecane
Sinónimos:
Stannatrane
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 241,00
2 G
US$ 917,00
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 241,00
2 G
US$ 917,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18ClNSn
Número de CAS:
Peso molecular:
294.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
mp
226-230 °C
cadena SMILES
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)