Merck
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C2N2OC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
301.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
167-171 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clave InChI
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)