Merck
693847
Sigma-Aldrich
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Br2N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
293.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
184-185 °C
cadena SMILES
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
Clave InChI
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomer for synthesis of light-emitting and conducting polymers for organic electronics.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 61, 10975-10975 (2005)
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.