Merck
702803
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzothiadiazole-4,7-bis(boronic acid pinacol ester)
95%
Sinónimos:
Benzo[c]-1,2,3-thiadiazol-4,7-diyl-4,7-diboronic acid dipinacol ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 520,00
US$ 520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 520,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26B2N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
388.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
207-212 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
Clave InChI
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.