543098
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
143.5-148.5 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)