Merck
666513
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-4-boronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
2-Chloropyridine-4-boronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(C5H3N)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
155-163 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
Clave InChI
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)