Merck
310891
Sigma-Aldrich
10-Bromo-1-decanol
technical grade, 90%
Sinónimos:
Decamethylene bromohydrin
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 140,00
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 140,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)10OH
Número de CAS:
Peso molecular:
237.18
Beilstein:
1738593
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
165-169 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
Clave InChI
LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
10-Bromo-1-decanol was used in the synthesis of (11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella).[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kenji Mori
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 73(12), 2727-2730 (2009-12-08)
(11Z,13Z)-11,13-hexadecadienal, the female sex pheromone of the navel orangeworm (Amyelois transitella), was synthesized from commercially available 10-bromo-1-decanol in a 27% overall yield (8 steps). The synthesis was achieved by using 10-iododecanal, trimethylsilylacetylene and (Z)-1-bromo-1-butene as the key building blocks, employing