Merck
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromohexadecanoic acid
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
Sinónimos:
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 651,00
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 651,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2(CH2)14CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
335.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 651,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
bp
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
Clave InChI
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.[1]
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review