Merck
82320
Sigma-Aldrich
Óxido de (±)-propileno
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
(±)-Metiloxirano, 1,2-Epoxipropano
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 94,80
1 L
US$ 288,00
US$ 94,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 94,80
1 L
US$ 288,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
79763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 94,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1378 °F
lim. expl.
37 %
impurezas
≤0.1% water
residuo de evap.
≤0.005%
índice de refracción
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(±)-Propylene oxide (PPO) belongs to the class of monomers known as epoxides or oxiranes. It is used as a raw material in the preparation n of polyurethane foam and polyether polyols, which are used in the production of polyurethane elastomers, polyurethane plastics, adhesives, sealants, and coatings. These materials find applications in industries such as automotive, construction, electronics, and textiles. PPO-based polymers possess flexibility and elasticity as inherent properties, making them well-suited for applications that demand materials with excellent resilience, stretchability, and impact resistance. Additionally, PPO-derived polymers are biocompatible, which makes them suitable for applications in various fields such as biomedical engineering, drug delivery, and tissue engineering.[1][2][3]
Aplicación
Propylene oxide can be used as a starting material to synthesize:
  • Poly(3-hydroxybutyrate), a biodegradable and biocompatible polyester, by carbonylative polymerization.
  • Poly (propylene-ram-ε-caprolactone carbonate) (PPCL) and poly (propylene carbonate) (PPC), which are applicable as drug carriers.
Propylene oxide may be used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Punto de inflamabilidad (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a