Merck
455695
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-d6
≥98 atom % D, 98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
1,2-Epoxypropane-d6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3D6O
Número de CAS:
Peso molecular:
64.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
técnicas
protein expression: suitable
índice de refracción
n20/D 1.365 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-LIDOUZCJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-37 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)