531537
1,2-Epoxy-2-methylpropane
97%
Sinónimos:
1,2-Epoxy-isobutane, 2,2-Dimethyloxirane, Isobutylene oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
50-51 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
InChI key
GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1C
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-26.5 °F
flash_point_c
-32.5 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves