539090
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
density
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?