Merck
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 43,60
10 G
US$ 367,00
US$ 43,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 43,60
10 G
US$ 367,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13Br
Número de CAS:
Peso molecular:
213.11
Beilstein:
2042124
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 43,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
Formulario
liquid
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Clave InChI
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)