Merck
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Sinónimos:
DMABC
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 57,80
5 G
US$ 98,70
US$ 57,80
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 57,80
5 G
US$ 98,70
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NC6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
183.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 57,80
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)