67954
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
DMABC
Productos recomendados
grade
for HPLC derivatization
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
suitability
complies for LC-MS
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.