D139459
4-(Dimethylamino)benzoic acid
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-4-aminobenzoic acid, N,N-Dimethyl-p-aminobenzoic acid, p-(Dimethylamino)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-(Dimethylamino)benzoic acid, 98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
241-243 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?