521884
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
Sinónimos:
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
form
solid
mp
102-106 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI key
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Other Notes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)