Merck
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥98%
Sinónimos:
tert-Butyl (S)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
cadena SMILES
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
  • CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
  • Opioid receptor antagonists
  • Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
  • Fatty acid oxidation inhibitors
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)