Merck
516740
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoroanisole
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
densidad
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
RKCGJVGMRPKPNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organometallic sandwich compounds in homogeneous catalysis: an overview.
Colacot TJ and Hosmane NS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 631(13-14), 2659-2668 (2005)
Thomas J Colacot et al.
Organic letters, 6(21), 3731-3734 (2004-10-08)
[reaction: see text] The use of Cp(2)Fe(PR(2))(2)PdCl(2) (R = i-Pr and t-Bu) in Suzuki coupling reactions were illustrated using a high throughput screening approach. The di-tbpfPdCl(2) catalyst was shown to be the more active catalyst for unactivated and sterically challenging