Merck
D39207
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dibromo-2-butene
99%
Sinónimos:
(2E)-1,4-Dibromo-2-butene, (2E)-1,4-Dibromobut-2-ene, 1,4-Dibromo-2-(E)-butene
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 127,00
100 G
US$ 162,00
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 127,00
100 G
US$ 162,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH=CHCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
213.90
Beilstein:
1719696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 127,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
bp
205 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC\C=C\CBr
InChI
1S/C4H6Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Clave InChI
RMXLHIUHKIVPAB-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiuzhong Zhu et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-10)
A series of side-chain functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) derivatives were synthesized via the blue-light photocatalytic thiol-ene "click" reaction. Firstly, unsaturated polytetrahydrofuran (UPTHF) as a new unsaturated polyether was synthesized via condensation polymerization of cis-2-butene-1,4-diol and trans-1,4-dibromo-2-butene using potassium hydroxide (KOH) as