Merck
499986
Sigma-Aldrich
4-Dibenzothienylboronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 46,20
5 G
US$ 50,80
US$ 46,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 46,20
5 G
US$ 50,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
228.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 46,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0%
mp
327-330 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
Clave InChI
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.