Merck
49671
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
56 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
Clave InChI
NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)